Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cónicos rectos de polipropileno
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
Brand: Kartell™ 7051400
9.22 EUR hasta el 2025-02-28
Use el código promocional "24154" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
- Fabricados con polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Specifications
De 12 a 14 mm | |
Polipropileno | |
Para la conexión directa de tubos de distinto diámetro | |
Orificio 8,5mm | |
Conector de tubos recto cónico |
Esterilizables en autoclave | |
0,47/0,55 pulg., De 12 mm a 14 mm | |
10/paq. | |
Recto |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction