Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cónicos rectos de polipropileno
BIOPHARMA
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
Marca:  Kartell™ 7051300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11954349
  • 12.30€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
  • Fabricados con polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
De 10 a 12 mm
Polipropileno
Para la conexión directa de tubos de distinto diámetro
Orificio 6,5mm
Conector de tubos recto cónico
Esterilizables en autoclave
0,39/0,47 pulg., De 10 mm a 12 mm
10/paq.
Recto