Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cilíndricos en Y
Diseñados para su uso con sistema de tubos y líneas de vacío.
Marca:  Kartell™ 0052600
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12543307
  • 325.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricada con polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
  • Dimensiones nominales
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
Especificaciones
Especificaciones
Conectores de tubos planos en Y
14 mm
Polipropileno
100/paq.
Y
Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD
Esterilizable en autoclave
Útiles para cualquier sistema de mangueras y tubería de vacío
Orificio 9,7mm