Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cilíndricos en Y
Diseñados para su uso con sistema de tubos y líneas de vacío.
19.00€ - 331.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conectores de tubos planos en Y |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Forma | Y |
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12543307
|
Kartell™
0052600 |
100/paq. | 14 mm |
325.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12080582
|
Kartell™
0046700 |
100/paq. | 10 mm |
331.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11914349
|
Kartell™
7046600 |
10/paq. | 8 mm |
34.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11944359
|
Kartell™
7046400 |
10/paq. | 4 mm |
19.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Made from polypropylene
- Autoclavable
- Nominal dimensions
Compliance
Meet Food and Agriculture regulations
Especificaciones
Conectores de tubos planos en Y | |
Esterilizable en autoclave | |
Y |
Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD | |
Polipropileno |