Learn More
Thermo Scientific™ Placas y módulos con superficies de adhesión covalente, 400 μ, placas sólidas de color blanco
Placas y módulos Thermo Scientific™ con superficies de adhesión covalente
Marca: Thermo Scientific™ 436012
Detalles adicionales : Peso : 2.12000kg
Descripción
Reduzca la cantidad de reactivos utilizados en el laboratorio con las placas y los módulos Thermo Scientific™ con superficies de adhesión covalente.
Diferentes superficies PolySorp™, Immulon 1B y Universal Binding (UB) para adsorción de moléculas hidrófobas. Medisorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding (EB) son hidrófilas y resultan ideales para los ensayos de sándwich de anticuerpos MultiSorp™ son muy hidrófilas y funcionan muy bien con proteínas solubles en agua y glucanos• Inmuno - Módulo
Especificaciones
Standard | |
Fluorescence | |
30 Cases, 5 Pk. | |
Black | |
Polystyrene | |
384 | |
Non-sterile | |
120 μL | |
30 | |
Unspecified | |
Peptides |
Without Lid | |
16 x 24 | |
Covalent | |
Solid plate 384-Well | |
120 μL | |
50 μL | |
Amine | |
Flat Bottom (F-well) | |
5 | |
30/Cs. |
Immobilizer es una marca comercial de Exiqon A/S, Vedbaek, Dinamarca. El producto se produce bajo cesión de licencia de Exiqon A/S y está cubierta por EP 08 20483 y patentes y aplicaciones extranjeras.