Learn More
Thermo Scientific™ Placas y módulos con superficies de adhesión covalente, 400 μ, placas sólidas de color blanco
Placas y módulos Thermo Scientific™ con superficies de adhesión covalente
470.00€ - 1094.04€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
N.º por caja | 30 |
N.° por paquete | 5 |
Bloqueo de placas | Sin especificar |
Molécula diana | péptidos |
Código de producto | Marca | Color | Volumen de trabajo (métrico) | Tipo de producto | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen de trabajo (métrico) | Tipo de producto | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10316872
|
Thermo Scientific™
436006 |
Transparente | 100 μl | Microplaca | Adhesión covalente |
645.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10432612
|
Thermo Scientific™
436007 |
Blanco | 100 μl | Placa sólida de 96 pocillos | Adhesión covalente |
930.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10052232
|
Thermo Scientific™
436008 |
Negro | 100 μl | Microplaca | Amina |
925.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10432802
|
Thermo Scientific™
436013 |
Transparente | 100 μl | Microplaca | Amina |
784.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10646083
|
Thermo Scientific™
436023 |
Transparente | 100 μl | Microplaca | Amina |
745.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10499762
|
Thermo Scientific™
478042 |
Transparente | 100 μl | Módulo sólido F8 (x12) en bastidor | Adhesión covalente |
470.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10029152
|
Thermo Scientific™
436012 |
Black | 50 μL | Solid plate 384-Well | Amine |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10062242
|
Thermo Scientific™
436009 |
Clear | 50 μL | Solid plate 384-Well | Amine |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Reduzca la cantidad de reactivos utilizados en el laboratorio con las placas y los módulos Thermo Scientific™ con superficies de adhesión covalente.
Diferentes superficies PolySorp™, Immulon 1B y Universal Binding (UB) para adsorción de moléculas hidrófobas. Medisorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding (EB) son hidrófilas y resultan ideales para los ensayos de sándwich de anticuerpos MultiSorp™ son muy hidrófilas y funcionan muy bien con proteínas solubles en agua y glucanos• Inmuno - Módulo
Especificaciones
Poliestireno | |
5 | |
péptidos |
30 | |
Sin especificar |
Immobilizer es una marca comercial de Exiqon A/S, Vedbaek, Dinamarca. El producto se produce bajo cesión de licencia de Exiqon A/S y está cubierta por EP 08 20483 y patentes y aplicaciones extranjeras.