Learn More
Thermo Scientific™ Placas y módulos con superficies de adhesión covalente, 400 μ, placas sólidas de color blanco
Placas y módulos Thermo Scientific™ con superficies de adhesión covalente
Marca: Thermo Scientific™ 436007
Detalles adicionales : Peso : 1.90000kg
Descripción
Reduzca la cantidad de reactivos utilizados en el laboratorio con las placas y los módulos Thermo Scientific™ con superficies de adhesión covalente.
Superficies covalentes (Thermo Scientific™ CovaLink™ e Immobilizer Amino)
- Mínima lixiviación.
- Admite un lavado vigoroso
- Es posible un recubrimiento con menor cantidad de reactivo
- Control de la orientación
Immobilizer es una marca comercial de Exiqon A/S, Vedbaek, Dinamarca. El producto se produce bajo cesión de licencia de Exiqon A/S y cubierta por EP 08 20483 y patentes y aplicaciones extranjeras.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Covalente | |
Placa sólida de 96 pocillos | |
400 μl | |
100 μl | |
Adhesión covalente | |
Redondo | |
5 | |
péptidos |
Quimioluminiscente | |
30 cajas | |
Blanco | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
400 μl | |
30 | |
Sin especificar |
Immobilizer es una marca comercial de Exiqon A/S, Vedbaek, Dinamarca. El producto se produce bajo cesión de licencia de Exiqon A/S y está cubierta por EP 08 20483 y patentes y aplicaciones extranjeras.