Learn More
Eppendorf™ Platforms for Innova™ 2150 Shaker
This dedicated platform fits shaker model 2150.
Marca: Eppendorf™ M1194-9917
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Admite matraces Erlenmeyer
- Plataforma específica
- Fabricados con resina fenólica
Especificaciones
Matraces Erlenmeyer de 250 mL | |
61 x 45,7 cm | |
35 |
Resina fenólica | |
Agitadores Innova™ 2300/43/43R y Excella™ E10/E25/E25R |