Learn More
Eppendorf™ Platforms for Innova™ 2150 Shaker
This dedicated platform fits shaker model 2150.
Especificaciones
Material | Resina fenólica |
---|---|
Dimensiones (L x An) | 61 x 45,7 cm |
Para utilizar con (equipo) | Agitadores Innova™ 2300/43/43R y Excella™ E10/E25/E25R |
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11638643
|
Eppendorf™
M1194-9915 |
80 | Matraces Erlenmeyer de 50 mL |
N/A
|
N/A | ||||
11658643
|
Eppendorf™
M1194-9917 |
35 | Matraces Erlenmeyer de 250 mL |
N/A
|
N/A | ||||
11668643
|
Eppendorf™
M1194-9918 |
20 | Matraces Erlenmeyer de 500 mL |
N/A
|
N/A | ||||
11678643
|
Eppendorf™
M1194-9919 |
12 | Matraces Erlenmeyer de 1 L |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
- Holds Erlenmeyer flasks
- Dedicated platform
- Made of phenolic resin
Especificaciones
Resina fenólica | |
61 x 45,7 cm | |
Agitadores Innova™ 2300/43/43R y Excella™ E10/E25/E25R |