Learn More
Eppendorf™ Platforms for the Innova™ S44i Incubator Shaker
A selection of universal and dedicated platforms for Erlenmeyer, Fernbach or Lauber Thomson flasks.
Marca: Eppendorf™ S44I040005
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Admite matraces Erlenmeyer, Fernbach o Lauber Thomson
- Plataforma específica
Especificaciones
Matraces Erlenmeyer de 1 L | |
Innova™ S44i | |
15 |