Learn More
Eppendorf™ Platforms for the Innova™ S44i Incubator Shaker
A selection of universal and dedicated platforms for Erlenmeyer, Fernbach or Lauber Thomson flasks.
1365.44€ - 1757.00€
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15884055
|
Eppendorf™
S44I040002 |
86 | Matraces Erlenmeyer de 125 mL |
1757.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15894055
|
Eppendorf™
S44I040003 |
53 | Matraces Erlenmeyer de 250 mL |
1626.48€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15804065
|
Eppendorf™
S44I040004 |
39 | Matraces Erlenmeyer de 500 mL |
1526.08€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15814065
|
Eppendorf™
S44I040005 |
15 | Matraces Erlenmeyer de 1 L |
1445.76€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15824065
|
Eppendorf™
S44I040006 |
15 | Matraces Erlenmeyer de 2 L |
1365.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15854065
|
Eppendorf™
S44I040010 |
15 | Matraces Lauber Tomson de 2 L |
1676.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15834065
|
Eppendorf™
S44I040007 |
8 | Matraces Fernbach de 2,8 L |
1445.76€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15844065
|
Eppendorf™
S44I040008 |
8 | Matraces Erlenmeyer de 4 L |
1365.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Holds Erlenmeyer, Fernbach or Lauber Thomson flasks
- Dedicated platform
Especificaciones
Innova™ S44i |