Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Green Hot Start PCR Master Mix (2X)
ADN polimerasa Platinum Taq en un tampón de PCR optimizado con magnesio y dNTP para una cómoda configuración de PCR
Marca: Invitrogen™ 13001013
352.45 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
ADN polimerasa Platinum Taq en un tampón de PCR optimizado con magnesio y dNTP para una cómoda configuración de PCR.
La mezcla maestra para PCR Invitrogen™ Platinum™ Green Hot Start conserva todas las características de la ADN polimerasa Platinum Taq: especificidad, resistencia y fiabilidad. La mezcla maestra para PCR Platinum Green Hot Start se complementa con dos colorantes de seguimiento para la comodidad de la carga directa en gel de los productos de PCR.Características del producto:
- Alta especificidad y mayor rendimiento con PCR de arranque en caliente mediada por anticuerpos
- Cómoda configuración de la reacción a temperatura ambiente
- Carga de gel directa con la mezcla maestra verde para PCR
- Formulación versátil para una amplia gama de amplicones
Acerca de la ADN polimerasa Platinum Taq
La ADN polimerasa Platinum Taq es una ADN polimerasa Taq recombinante que incluye anticuerpos patentados que inhiben la actividad enzimática a temperatura ambiente. Esto reduce la amplificación de objetivos no específicos a temperaturas inferiores. La polimerasa se activa en función de la temperatura (a 94 °C) durante el inicio de la PCR. Una vez disociada de los anticuerpos, la ADN polimerasa Taq recobra su plena actividad. Al igual que con la ADN polimerasa Taq, la ADN polimerasa Platinum Taq tiene una actividad transferasa terminal que no depende de moldes y que añade una desoxiadenosina 3' a los extremos del producto y tiene una actividad de exonucleasa de 5' y 3' (pero no una actividad de exonucleasa 3' y 5').
Uso de la mezcla maestra para PCR Platinum Green Hot Start
La práctica mezcla maestra para PCR Platinum Green Hot Start proporciona una mezcla lista para usar de ADN polimerasa, sales, magnesio y dNTP, lo que reduce el número de pasos de pipeteo durante la preparación de la reacción de PCR. Todo lo que tienes que hacer es añadir molde, cebadores específicos y agua. Los dos colorantes de seguimiento de la mezcla maestra de PCR de inicio en caliente verde Platinum permiten la carga directa de gel de productos de PCR, con lo que se eliminan los tediosos pasos de adición de colorante. Los tintes de la mezcla no interfieren con el rendimiento de PCR y son compatibles con aplicaciones de recuperación y purificación como secuenciación de ADN, unión y digestión de restricción. La mezcla maestra de inicio en caliente verde Platinum se suministra con un vial independiente de Platinum GC Enhancer formulado para una amplificación específica y un rendimiento mejorado de objetivos ricos en GC. Utilice la mezcla maestra de PCR de inicio en caliente verde Platinum en aplicaciones de PCR como genotipado, perfiles de expresión génica y secuenciación de próxima generación.
Especificaciones
Cada caja contiene lo siguiente: • 4 x 1,25 ml de mezcla maestra de PCR Platinum Green Hot Start 2X •2 x 1,25 ml de potenciador GC Platinum •4 x 1,25 ml de agua libre de nucleasas Almacénese a -20 °C en un congelador que no forme escarcha. |
|
Medio | |
Estándar | |
Mezcla maestra para PCR Hot Start | |
Hot-start PCR | |
1 X | |
200 reacciones | |
Mezcla maestra o SuperMix | |
ADN |
Tubo | |
ADN polimerasa Taq Platinum | |
Verde | |
Hielo seco | |
2X | |
Inicio en caliente integrado | |
3'-A | |
5 kb o menos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.