Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Green Hot Start PCR Master Mix (2X)
ADN polimerasa Platinum Taq en un tampón de PCR optimizado con magnesio y dNTP para una cómoda configuración de PCR
97.50€ - 1822.00€
Especificaciones
Formato | Tubo |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Medio |
Polimerasa | ADN polimerasa Taq Platinum |
Velocidad de reacción | Estándar |
Etiqueta o tinte | Verde |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15442193
|
Invitrogen™
13001012 |
50 reacciones |
97.50€
50 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15420594
|
Invitrogen™
13001013 |
200 reacciones |
371.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15430594
|
Invitrogen™
13001014 |
1000 reacciones |
1822.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ADN polimerasa Platinum Taq en un tampón de PCR optimizado con magnesio y dNTP para una cómoda configuración de PCR.
La mezcla maestra de PCR de inicio en caliente Invitrogen™ Platinum™ conserva todas las características de la ADN polimerasa Taq: especificidad, robustez y fiabilidad.La mezcla maestra de inicio en caliente Platinum está disponible con y sin colorante de carga. La mezcla maestra de inicio en caliente verde Platinum se complementa con dos colorantes de seguimiento para la comodidad de la carga directa de gel de productos de PCR.
Características del producto:
- Alta especificidad y mayor rendimiento con PCR de arranque en caliente mediada por anticuerpos
- Cómoda configuración de la reacción a temperatura ambiente
- Formulación versátil para una amplia gama de amplicones
- Mezcla maestra verde Platinum - carga de gel directa con mezcla maestra de PCR verde
La ADN polimerasa Platinum Taq es una ADN polimerasa Taq recombinante que incluye anticuerpos patentados que inhiben la actividad enzimática a temperatura ambiente. Esto reduce la amplificación de objetivos no específicos a temperaturas inferiores. La polimerasa se activa en función de la temperatura (a 94 °C) durante el inicio de la PCR. Una vez disociada de los anticuerpos, la ADN polimerasa Taq recobra su plena actividad. Al igual que con la ADN polimerasa Taq, la ADN polimerasa Platinum Taq tiene una actividad transferasa terminal que no depende de moldes y que añade una desoxiadenosina 3 a los extremos del producto y tiene una actividad exonucleasa 5'→3' (pero no una actividad exonucleasa 3’→5’).
Uso de la mezcla maestra de PCR de inicio en caliente Platinum
La práctica mezcla maestra de PCR de inicio en caliente Platinum proporciona una mezcla lista para usar de ADN polimerasa, sales, magnesio y dNTP, lo que reduce el número de pasos de pipeteo durante la configuración de la reacción de PCR. Todo lo que tienes que hacer es añadir molde, cebadores específicos y agua. La mezcla mestra de PCR de inicio en caliente se suministra con un vial independiente de Platinum GC Enhancer, formulado para una amplificación específica y un rendimiento mejorado de objetivos ricos en GC. Utilice la mezcla maestra de PCR de inicio en caliente Platinum en aplicaciones de PCR como genotipado, perfiles de expresión génica y secuenciación de próxima generación
Uso de la mezcla maestra de PCR de inicio en caliente verde Platinum
La práctica mezcla maestra de PCR de inicio en caliente verde Platinum proporciona una mezcla lista para usar de ADN polimerasa, sales, magnesio y dNTP, lo que reduce el número de pasos de pipeteo durante la configuración de la reacción de PCR. Todo lo que tienes que hacer es añadir plantilla, primers específicos y agua. Los dos colorantes de seguimiento de la mezcla maestra de PCR de inicio en caliente verde Platinum permiten la carga directa de gel de productos de PCR, con lo que se eliminan los tediosos pasos de adición de colorante. Los tintes de la mezcla no interfieren con el rendimiento de PCR y son compatibles con aplicaciones de recuperación y purificación como secuenciación de ADN, unión y digestión de restricción. La mezcla maestra de inicio en caliente verde Platinum se suministra con un vial independiente de Platinum GC Enhancer formulado para una amplificación específica y un rendimiento mejorado de objetivos ricos en GC. Utilice la mezcla maestra de PCR de inicio en caliente verde Platinum en aplicaciones de PCR como genotipado, perfiles de expresión génica y secuenciación de próxima generación.
Especificaciones
Tubo | |
ADN polimerasa Taq Platinum | |
Verde | |
Hielo seco | |
2X | |
Inicio en caliente integrado | |
Mezcla maestra o SuperMix | |
ADN |
Medio | |
Estándar | |
Mezcla maestra para PCR Hot Start | |
Hot-start PCR | |
1 X | |
3'-A | |
5 kb o menos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.