Learn More
Gasa de platino iridio, malla 150 tejida a partir de alambre de 0,043 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Filtración, electrodos
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040934.FF
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375237
  • 276.38€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Filtración, electrodos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Platinum Iridium gauze
Pt:Ir; 90:10 wt%
25 x 25 mm
Odorless
Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire
MFCD02091683
150 Mesh
Tela de alambre