Learn More
Gasa de platino iridio, malla 150 tejida a partir de alambre de 0,043 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Filtración, electrodos
276.38€ - 866.31€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Iridium gauze
Nombre de nota Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pt:Ir; 90:10 wt%
Número MDL MFCD02091683
Tamaño de malla 150 Mesh
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11375237
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040934.FF
25 x 25 mm
276.38€
cada uno
11410351
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040934.FI
50 x 50 mm
866.31€
cada uno
Descripción
Descripción
Filtración, electrodos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Platinum Iridium gauze
Pt:Ir; 90:10 wt%
150 Mesh
Tela de alambre
Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire
MFCD02091683
Odorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes