Learn More
Platino, nominalmente 10 % en negro de carbono, HiSPEC™ 2000, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11380548
Platino, nominalmente 10 % en negro de carbono, HiSPEC™ 2000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11380548
10 g
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Código de producto. 11380548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043876.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Platinum black commonly acts as a catalyst in chemical reactions, as a catalytic converter in automobiles and in the petroleum industry as a catalyst. It also vigorously catalyzes the decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen. It is used extensively as laboratory equipment, electrical contacts,electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jewellery. Compounds containing platinum (cisplatin, oxaliplatin and carboplatin) are applied in chemotherapy against certain types of cancer and also applied as a pollution control catalysts for gasoline and diesel vehicles and in control of emissions of organics and nitrous oxides from industrial installations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-6-6
Número MDL MFCD00011179
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota Nominally 10% on carbon black, HiSPEC™ 2000
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Número UN UN1325
Información de solubilidad Soluble in aqua regia but insoluble in hydrochloric and nitric acids.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ02B033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2024 Catalog Number043876.09,043876.18,043876.04,043876.02
Número de loteN02B034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number043876.09,043876.18,043876.04,043876.02
Número de loteJ26L30 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number043876.09,043876.18,043876.04,043876.02
Número de loteD16Z005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number043876.09,043876.18,043876.04,043876.02
Número de loteZ02B033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number043876.09,043876.18,043876.04,043876.02
RUO – Research Use Only
Título del producto
Platino, nominalmente 10 % en negro de carbono, HiSPEC™ 2000, Thermo Scientific Chemicals >