Learn More
Molecular Probes™ Pluronic™ F-127 (solución al 20 % en DMSO)
Pluronic™ F-127 (solución del 20 % en DMSO)
Marca:  Molecular Probes™ P3000MP
86.93 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10767854
  • 92.50€ / 1 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Solución Pluronic F-127 *al 20 % en DMSO* es un poliol surfactante no iónico (peso molecular aproximado de 12 500 daltons) que se ha observado que facilita la solubilización de tintes no solubles en agua y de otros materiales en medios fisiológicos. Pluronic F-127 suele utilizarse para ayudar a dispersar los ésteres de acetoximetilo (AM) de nuestros indicadores de iones y tintes marcadores de células como el éster de carboxifluoresceína diacetato succinimidilo (CFDA-SE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
1 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2935433 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/08/2024 Catalog NumberP3000MP
Número de lote2714438 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2023 Catalog NumberP3000MP
Número de lote2510678 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/08/2022 Catalog NumberP3000MP
Número de lote2339925 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2021 Catalog NumberP3000MP
Número de lote2291566 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/12/2020 Catalog NumberP3000MP
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Molecular Probes™ Pluronic™ F-127 (solución al 20 % en DMSO) > 1mL