Learn More
BRAND™ Rack for Sedimentation Cones
Holds 2 Imhoff sedimentation cones made of plastic. Compact design and easy to carry, even with cones filled.
Marca: BRAND™ 388050
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Contiene 2 conos de sedimentación Imhoff
- Construcción de polimetilmetacrilato (PMMA)/Polipropileno (PP)
Especificaciones
Gradilla de conos Imhoff | |
PMMA y polipropileno | |
300 x 130 x 315 mm |