Learn More
BRAND™ PMP Class A Measuring Flask
PMP flask with polypropylene stopper
Marca: BRAND™ 36178
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Especificaciones
250 ml | |
Tapón de PP | |
0,15 mL | |
A |
PMP | |
Junta esmerilada: NS 19/26 | |
Esterilizable en autoclave |