Learn More
BRAND™ PMP Class A Measuring Flask
PMP flask with polypropylene stopper
5.70€ - 48.20€
Especificaciones
Material | PMP |
---|---|
Incluye | Tapón de PP |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Clase | A |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17470144
|
BRAND™
36178 |
250 ml |
46.90€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17480144
|
BRAND™
36180 |
500 ml |
48.20€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10017602
|
BRAND™
36180 |
500 ml |
5.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10766833
|
BRAND™
36182 |
1000 ml |
27.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10465243
|
BRAND™
36178 |
250 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Especificaciones
PMP | |
Tapón de PP | |
Esterilizable en autoclave | |
A |