Learn More
BRAND™ PMP Class A Measuring Flask
PMP flask with polypropylene stopper
Marca: BRAND™ 36180
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
500 ml | |
Tapón de PP | |
0,25 ml | |
A |
PMP | |
Junta esmerilada: NS 19/26 | |
Esterilizable en autoclave |