Learn More
Thermo Scientific™ PNPP Substrates
Thermo Scientific™ Pierce PNPP Substrates are powders, tablets, solutions and complete kits of p-nitrophenyl phosphate, a colorimetric, soluble substrate of alkaline phosphatase for use in ELISA applications.
173.00€ - 286.00€
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato ELISA
Método de detección Colorimétrico
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Fosfatasa alcalina
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
11889260
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
34045
Powder
222.00€
25 g
11859270
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
34047
Tablet
226.00€
105 tabletas
10571384
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
37620
Kit
286.00€
1 set
10371394
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
37621
Liqiuid
173.00€
100 ml
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Sustrato ELISA
Colorimétrico
Sustrato químico
Fosfatasa alcalina
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ PNPP Substrates