Learn More
Palintest™ Kit de bolsillo
Kit en un práctico embalaje que contiene reactivos en comprimido y todos los accesorios necesarios para pruebas basadas en color visual. Palintest™; el kit de bolsillo es asequible y fácil de utilizar.
Marca: Palintest™ PK080
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reactivos en comprimido y accesorios incluidos en el kit.
- Prueba colorimétrica.
Especificaciones
cloro | |
50 | |
50 pruebas |
Todos los reactivos y accesorios | |
De 0 a 50 mg/l | |
Kit de prueba |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Palintest™ Kit de bolsillo > Intervalo: De 0 a 50 mg/l.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido