Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento serie Polar Accel 500 LC
Diseñados sobre la base de la información proporcionada por los clientes, estos enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento de fácil uso ofrecen una completa serie de funciones de enfriamiento. Para asegurar la facilidad de uso, todo el mantenimiento operativo y preventivo se realiza a través de la interfaz del panel frontal.
Marca:  Thermo Scientific™ 223422100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12306323
  • 4542.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento Thermo Scientific™ serie Polar Accel 500 LC ofrecen 500 vatios de enfriamiento con un intervalo de temperatura de – 10 a +80 °C. Dinámicos, fiables y eficaces, estos potentes y compactos enfriadores ofrecen una completa serie de funciones de enfriamiento para conseguir una subida y una bajada rápidas de la temperatura. Opciones de bomba impelente o bomba aspirante-impelente y de comunicación USB para permitir un ajuste perfecto a su laboratorio.
Características:
  • Interfaz HMI intuitiva con control e indicador digitales
  • Su depósito interno de pequeño tamaño y su gran capacidad de enfriamiento permiten la subida y bajada rápidas de las temperaturas.
  • Opciones de bombas para aumentar la presión y el flujo para aplicaciones exigentes
  • El control del sistema facilita el uso y el procedimiento de llenado y vaciado
  • Fácilmente accesible desde el panel frontal para que no sea necesario cambiar la posición de la máquina para el llenado o el vaciado.
  • El sistema de refrigeración por aire permite colocar varias unidades una al lado de otra.
  • Funcionamiento extremadamente silencioso: menos de 58 dBA
  • Puerto USB opcional para comunicación serie
Información para pedidos:
El control remoto de temperatura y la comunicación están disponibles en los modelos seleccionados. Para obtener más información, llame al 800-258-0830.
Garantía: 2 años
Servicio Técnico
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento serie Polar Accel 500 LC >
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.