Learn More
Cole-Parmer™ Tanque para recarga de nitrógeno líquido de acero inoxidable PolarSafe™
El tanque para recarga de nitrógeno líquido de acero inoxidable PolarSafe™ Cole-Parmer™, con nitrógeno líquido autopresurizado, hace que la descarga de LN2 sea segura y sencilla
Marca:  Cole-Parmer™ 4426068
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16639561
  • 3415.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-11-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La fabricación de acero inoxidable soldado y duradero garantiza un rendimiento de larga duración y reduce la pérdida de evaporación
  • El diseño exclusivo utiliza presión de LN2 para descargar LN2 en otros recipientes
  • Se utiliza como un sistema de recarga de LN2 para congeladores criogénicos
  • Garantía de vacío de 5 años
Especificaciones
Especificaciones
30 l
58,42 cm
23 pulg, 58,42 cm
Acero inoxidable
23 pulg
17,9 in
45,466 cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Tanque para recarga de nitrógeno líquido de acero inoxidable PolarSafe™ > 30 l