Learn More
JG Finneran Associates™ Poly Crimp™ Seals
170.00€ - 491.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Cantidad | 1000/paq. |
Tamaño del tapón | 11 mm |
Para utilizar con (equipo) | Viales de muestra de 12 x 32 mm con acabado tipo encapsulado |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10626991
|
JG Finneran Associates™
5510-11 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
170.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10025570
|
JG Finneran Associates™
5570-11 |
PTFE/silicona con corte |
491.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10696041
|
JG Finneran Associates™
5581-11 |
PTFE/silicona con Starburst |
485.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10391241
|
JG Finneran Associates™
5560-11 |
PTFE/silicona/PTFE |
303.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Transparente | |
1000/paq. | |
11 mm | |
Viales de muestra de 12 x 32 mm con acabado tipo encapsulado |