Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 400, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10389123
Polietilenglicol, P.M. medio 400, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10389123
5 L, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10389123
Marca: Thermo Scientific Acros 192230051
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Poly(ethylene glycol)
Color Incolora
Forma física Líquido
Punto de ebullición >200.0°C
Punto de fusión 4.0°C to 8.0°C
Fórmula lineal H(OCH2CH2)nOH
Densidad 1.1275g/mL
Índice Merck 15, 7688
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Cantidad 5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 400
Temperatura de inflamación 235°C
Valor hidroxilo 267 to 295mg KOH/g
Envase Tambor de plástico
Índice de refracción 1.4650 to 1.4680
Gravedad específica 1.1275
Viscosidad 110-125 mPa.s (20°C)
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465995 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/09/2024 Catalog Number192230010,192230051
Número de loteA0454710 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number192230010,192230051
Número de loteA0450337 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number192230010,192230051
Número de loteA0392628 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number192230010,192230051
Número de loteA0401858 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number192230010,192230051
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Polietilenglicol, P.M. medio 400, Thermo Scientific Chemicals >