Learn More
MP Biomedicals™ Clorhidrato de poli-L-lisina
El clorhidrato de poli-L-lisina es un factor de unión celular en aplicaciones de cultivo.
481.52€ - 1905.00€
Especificaciones
CAS | 26124-78-7 |
---|---|
Color | Blanquecino |
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
Formato | Polvo |
Para utilizar con (aplicación) | Factor de fijación celular en aplicaciones de cultivo |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17348583
|
MP Biomedicals™
0215269090 |
500 mg |
1905.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17338583
|
MP Biomedicals™
0215269080 |
100 mg |
481.52€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La poli-L-lisina es un factor de unión no específico para células útil para promover la adhesión celular a sustratos sólidos.
- La poli-L-lisina mejora la interacción electrostática entre los iones cargados negativamente de la membrana celular y la superficie de cultivo.
- Cuando se adsorbe en la superficie de cultivo, la poli-L-lisina aumenta el número de sitios con carga positiva disponibles para la unión celular.
- Los polímeros de D- y L-lisina se utilizan para recubrir superficies sólidas.
- Se ha informado que la poli-L-lisina mejora el recubrimiento proteico de las placas ELISA.
Especificaciones
26124-78-7 | |
de -20 °C | |
Factor de fijación celular en aplicaciones de cultivo |
Blanquecino | |
Polvo | |
> 20 000 g/mol |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
MP Biomedicals™ Clorhidrato de poli-L-lisina