Learn More
Poliestireno, P.M. medio 250 000, Thermo Scientific Chemicals
50.85€ - 331.65€
CAS | 9003-53-6 |
---|---|
Fórmula molecular | (C8H8)n |
Peso molecular (g/mol) | 104.15 |
Número MDL | MFCD00084450 |
Clave InChI | PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
PubChem CID | 7501 |
ChEBI | CHEBI:27452 |
SMILES | *-CC(-*)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10337790
|
Thermo Scientific Acros
178890250 |
25 g | Frasco de vidrio |
50.85€
25 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10657744
|
Thermo Scientific Acros
178891000 |
100 g | Frasco de vidrio |
61.00€
100 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10636002
|
Thermo Scientific Acros
178895000 |
500 g | Frasco de vidrio |
186.93€
500 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10002380
|
Thermo Scientific Acros
178890010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
331.65€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
9003-53-6 | |
104.15 | |
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N | |
7501 | |
*-CC(-*)C1=CC=CC=C1 |
(C8H8)n | |
MFCD00084450 | |
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene | |
CHEBI:27452 |
Especificaciones
Poly(styrene) | |
Sedimentos | |
(C8H8)n | |
MFCD00084450 | |
14, 8860 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethylbenzene, methyl isobutyl ketone,, thf, benzene, toluene, pyridine, methylenechloride | |
*-CC(-*)C1=CC=CC=C1 | |
104.15 | |
CHEBI:27452 | |
1% max. | |
1.05 |
9003-53-6 | |
93.0°C | |
[-CH2CH(C6H5)-]n | |
1.0500g/mL | |
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene | |
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N | |
etenilbenceno | |
7501 | |
Auténtico | |
1.5916 |
RUO – Research Use Only