Learn More
Sperian™ Eslinga de anclaje de poliamida
Marca:  Sperian™ 1008360
Código de producto. 12684983
  • 14.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
ISO 9001 / 2000
La eslinga de anclaje de la cincha Titan se adapta a una amplia variedad de puntos de anclaje.
25 mm
Eslinga de anclaje
0,6 m x 25 mm
0,08kg
0,6 m
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sperian™ Eslinga de anclaje de poliamida > Longitud: 0,6m