Learn More
RETSCH Polyamide Grinding Balls
Marca:  RETSCH 05.368.0043
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10176211
  • 1.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
bolas de molienda
7 mm
MM 200 y MM 301
Poliamida