Learn More
RETSCH Polyamide Grinding Balls
1.90€ - 5.00€
Especificaciones
Tipo de producto | bolas de molienda |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | MM 200 y MM 301 |
Material | Poliamida |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10197361
|
RETSCH
05.368.0044 |
0,9 mm |
2.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10456231
|
RETSCH
05.368.0003 |
12 mm |
5.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10176211
|
RETSCH
05.368.0043 |
7 mm |
1.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10064821
|
RETSCH
05.368.0042 |
5 mm |
2.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
bolas de molienda | |
MM 200 y MM 301 | |
Poliamida |