Learn More
Socorex™ Gradillas para pipetas de laboratorio
Coloque y organice las pipetas con los soportes para pipetas de laboratorio Socorex™. Las estaciones de trabajo que ahorran espacio y el soporte en forma de estante para pipetas se suministran en una gran variedad de colores. Todos están fabricados con materiales resistentes de poliamida o policarbonato, y son muy estables con almohadillas antideslizantes.
Marca: Socorex™ 320.340
Descripción
- Especialmente adecuadas para pipetas monocanal y multicanal y macropipetas.
- Admite todos los modelos de Calibra™ y Acura™
- Disponibles en colores pastel
- Fabricada con material de policarbonato y poliamida fácil de limpiar
Especificaciones
Workstation | |
Soporte para pipetas modelo 340 | |
Pipetas multicanal y monocanal | |
3 |