Learn More
Socorex™ Gradillas para pipetas de laboratorio
Coloque y organice las pipetas con los soportes para pipetas de laboratorio Socorex™. Las estaciones de trabajo que ahorran espacio y el soporte en forma de estante para pipetas se suministran en una gran variedad de colores. Todos están fabricados con materiales resistentes de poliamida o policarbonato, y son muy estables con almohadillas antideslizantes.
26.75€ - 130.00€
Código de producto | Marca | dimColor | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | dimColor | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10201852
|
Socorex™
320.340 |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||||
10274591
|
Socorex™
320.337B |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||||
10266982
|
Socorex™
320.337R |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||||
10527854
|
Socorex™
320.332 |
26.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||||
Descripción
- Especialmente adecuadas para pipetas monocanal y multicanal y macropipetas.
- Admite todos los modelos de Calibra™ y Acura™
- Disponibles en colores pastel
- Fabricada con material de policarbonato y poliamida fácil de limpiar