Learn More
Socorex™ Gradillas para pipetas de laboratorio
Coloque y organice las pipetas con los soportes para pipetas de laboratorio Socorex™. Las estaciones de trabajo que ahorran espacio y el soporte en forma de estante para pipetas se suministran en una gran variedad de colores. Todos están fabricados con materiales resistentes de poliamida o policarbonato, y son muy estables con almohadillas antideslizantes.
Marca:  Socorex™ 320.337R
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10266982
  • 129.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Especialmente adecuadas para pipetas monocanal y multicanal y macropipetas.
  • Admite todos los modelos de Calibra™ y Acura™
  • Disponibles en colores pastel
  • Fabricada con material de policarbonato y poliamida fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
Estación de trabajo universal
Estación de trabajo universal modelo 337
Micropipetas (monocanal)
7
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Socorex™ Gradillas para pipetas de laboratorio > Color: Rosa pastel