Learn More
Invitrogen™ Tyramide Conjugates
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia variedad de conjugados brillantes de tiramida Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus o biotina XX. Estos conjugados de tiramida se utilizan en la amplificación de señales de tiramida (TSA), también denominada depósito de indicador catalizado (CARD).
Marca:  Invitrogen™ B56131
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17836578
  • 534.00€ / 0.50 miligramo
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia variedad de conjugados brillantes de tiramida Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus o biotina XX. Estos conjugados de tiramida se utilizan en la amplificación de señales de tiramida (TSA), también denominada depósito de indicador catalizado (CARD). TSA se utiliza para amplificar las señales hasta 200 veces en comparación con los métodos de imagen estándar. Este reactivo se puede utilizar con cualquier anticuerpo conjugado con HRP para la amplificación de la señal de tiramida para detectar objetivos de baja abundancia. Es posible hasta siete plex en imágenes fluorescentes multiplexables.
These tyramide reagents are used in tyramide signal amplification (TSA), also called catalyzed reporter deposition (CARD). TSA is used to amplify signal up to 200-fold versus standard imaging methods. These reagents are provided stand-alone, but are also available as part of our SuperBoost™ tyramide signal amplification kits (available separately). They can be used with any antibody conjugated to HRP for tyramide signal amplification for detection of low abundance targets. Up to seven-plex is possible in multiplex fluorescent immunocytochemistry (ICC), immunohistochemistry (IHC), and in situ hybridization (ISH).
Features include:
• Superior sensitivity for detection of low-level or hard-to-detect targets by fluorescent imaging
• Simple protocol and detection using standard filters
• Suitable for high-resolution multiplex images—co-label with TO-PRO-3, secondary antibodies, and other SuperBoost kits
• Requires 10–100 times less primary antibody then standard ICC/IHC/ISH experiments
Tyramide reagents, when used as directed, can increase sensitivity up to 200 times over standard imaging methods. These reagents help sharpen your results for clear visibility into critical areas that standard imaging methods fail to reveal. They are simple to use and easily adapted to standard ICC, IHC, or FISH experimental protocols, using any cell or tissue type. Cells labeled using a tyramide reagent can be imaged using any type of microscope, producing high-resolution multiplex images.
Dissolve the Alexa Fluor™ or Biotin-XX tyramide reagent in 150 μL of DMSO to prepare 100X stock. Tyramide may coat the sides of the vial so invert the vial several times to ensure all reagent is dissolved in solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
None
Immunohistochemistry (IHC), Immunofluorescence (IF), Immunocytochemistry (ICC), ISH
Alexa Fluor™ Plus 750
1 vial
Alexa Fluor™
750/790 nm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteSPECS Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/06/2023 Catalog NumberB56131
Número de loteYE370168 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/06/2023 Catalog NumberB56131
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Tyramide Conjugates > Alexa Fluor™ Plus 750