Learn More
Invitrogen™ Tyramide Conjugates
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia variedad de conjugados brillantes de tiramida Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus o biotina XX. Estos conjugados de tiramida se utilizan en la amplificación de señales de tiramida (TSA), también denominada depósito de indicador catalizado (CARD).
Marca: Invitrogen™ B40954
313.88 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia variedad de conjugados brillantes de tiramida Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus o biotina XX. Estos conjugados de tiramida se utilizan en la amplificación de señales de tiramida (TSA), también denominada depósito de indicador catalizado (CARD). TSA se utiliza para amplificar las señales hasta 200 veces en comparación con los métodos de imagen estándar. Este reactivo se puede utilizar con cualquier anticuerpo conjugado con HRP para la amplificación de la señal de tiramida para detectar objetivos de baja abundancia. Es posible hasta siete plex en imágenes fluorescentes multiplexables.
Estos reactivos de tiramida se utilizan en la amplificación de señales de tiramida (TSA), también denominada depósito de indicador catalizado (CARD). TSA se utiliza para amplificar la señal hasta 200 veces en comparación con los métodos de imagen estándar. Estos reactivos se suministran de forma independiente, pero también están disponibles como parte de nuestros kits de amplificación de señal de tiramida SuperBoost™ (disponibles por separado). Se pueden utilizar con cualquier anticuerpo conjugado con HRP para la amplificación de la señal de tiramida para la detección de objetivos de baja abundancia. Es posible hasta siete plex en inmunocitoquímica fluorescente multiplex (ICC), inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH).Las características incluyen:
• Sensibilidad superior para la detección de objetivos de bajo nivel o difíciles de detectar mediante adquisición de imágenes fluorescentes
• Protocolo y detección simples mediante filtros estándar
• Adecuados para imágenes multiplexadas de alta resolución, etiquetado conjunto con DAPI, anticuerpos secundarios, y otros kits SuperBoost
• Requieren 10–100 veces menos anticuerpos primarios que los experimentos ICC/IHQ/ISH estándar
Los reactivos de tiramida, cuando se utilizan según las instrucciones, pueden aumentar la sensibilidad hasta 200 veces con respecto a los métodos de adquisición de imágenes estándar. Estos reactivos ayudan a mejoran los resultados y permiten obtener una visibilidad clara de las áreas críticas que los métodos de obtención de imágenes estándar no revelan. Son fáciles de usar y se adaptan fácilmente a los protocolos experimentales estándar ICC, IHC o FISH, utilizando cualquier tipo de célula o tejido. Las células etiquetadas con un reactivo de tiramida se pueden visualizar con cualquier tipo de microscopio, produciendo imágenes multiplexadas de alta resolución.
Especificaciones
Ninguno | |
Inmunohistoquímica (IHQ), IF, ICQ, ISH | |
Alexa Fluor™ 546 | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
1 vial | |
Alexa Fluor™ | |
|
|
556/573 nm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3091969 | Certificado de análisis | 02/11/2024 | B40954 |
3023509 | Certificado de análisis | 28/09/2024 | B40954 |
2775988 | Certificado de análisis | 13/10/2023 | B40954 |
2585989 | Certificado de análisis | 05/05/2023 | B40954 |
2552946 | Certificado de análisis | 26/09/2022 | B40954 |