Learn More
Fisherbrand™ Etiqueta de poliéster
Diseñadas para adherirse sin romperse en condiciones de congelador criogénico. Las etiquetas de poliolefina criogénicas Fisherbrand™ pueden resistir temperaturas extremas, la ebullición, la esterilización en autoclave, agentes cáusticos y el centrifugado sin desprenderse, agrietarse o degradarse. Disponibles en rollos u hojas de impresora en dos tamaños.
70.50€ - 146.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Color | Blanco |
Formato | Roll |
Material | Poliolefina |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12632580
|
Fisherbrand™
|
32.5 x 12.5 mm |
146.00€
paquete de 1700 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12388797
|
Fisherbrand™
|
38 x 19 mm |
70.50€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para el etiquetado completamente seguro de microtubos y viales criogénicos- Etiquetas desechables fabricadas con material de poliolefina flexible y químicamente inerte
- El adhesivo acrílico se adhiere a la mayoría de plásticos (se recomiendan tubos de polipropileno 100 % puro), vidrio y metales.
- La combinación de etiqueta/adhesivo exclusiva se expande y contrae con las fluctuaciones de temperatura
- Dos tamaños de etiquetas precortadas y desprendibles en un rollo de 1000 etiquetas o prácticas hojas de impresora antiatascos
- Etiquetas de 38 x 19 mm perfectas para el etiquetado de uso general
- Etiquetas de 33 x 13 mm perfectas para viales criogénicos y tubos estándar de 1.5 o 2.0 ml
- Resistente a temperaturas de - 196 °C a + 150 °C
- Condiciones de almacenamiento en congelador criogénico
- Fase de líquido y vapor LN2
- Baños de agua a 100 °C
- Esterilización en autoclave y hornos moderados a 150 °C
- Resistencia a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos
- Centrifugación
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Poliolefina | |
Non-sterile | |
-196°C a +150°C |
Acrílico | |
Roll | |
Rollo | |
Etiquetado de los artículos utilizados junto con almacenamiento criogénico, uso de LN2, centrifugación, esterilización en autoclave, baños de agua y ebullición |