Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para la impresora BBP33/i3300
Nuestra etiqueta de poliéster B-494 es una solución fiable de trazabilidad e identificación de muestras.
Marca:  Brady™ 307003
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17130521
  • 275.00€ / paquete de 2500
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La etiqueta permanece adherida y legible, incluso si se expone a productos químicos o se almacena en nitrógeno líquido.
  • Gracias a la impresión subsuperficial, el código de color de la etiqueta no se atenúa, mancha o ensucia, por lo que continuará permitiendo un rápido reconocimiento de la muestra mucho tiempo después de su impresión.
Especificaciones
Especificaciones
B33-310-494-PK
Rosa, Blanco
Rollo
Área delantera
Etiquetas
Impresora de etiquetas BBP™33; impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i3300
2500 etiquetas/rollo
De -196 °C a +70 °C
15,24 mm
12,70 mm
25,40 mm
Acrílico
Satinado
Poliéster
THT
No estéril
-196 °C
De -320,8° a +158 °F
0,0762 mm
0,5 in
1 in
12,70 mm