Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para la impresora BBP33/i3300
Nuestra etiqueta de poliéster B-494 es una solución fiable de trazabilidad e identificación de muestras.
118.00€ - 275.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Acabado | Satinado |
Formato | Rollo |
Material | Poliéster |
Printable Sides | Área delantera |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17170521
|
Brady™
307007 |
9,53 mm | Amarillo, Blanco |
118.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17180521
|
Brady™
307008 |
9,53 mm | Rojo, Blanco |
118.00€
paquete de 1500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17190521
|
Brady™
307009 |
9,53 mm | Rosa, Blanco |
118.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17100531
|
Brady™
307010 |
9,53 mm | Naranja, Blanco |
118.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17110531
|
Brady™
307011 |
9,53 mm | Verde, Blanco |
118.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17120531
|
Brady™
307012 |
9,53 mm | Azul, Blanco |
118.00€
paquete de 1500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17110521
|
Brady™
307001 |
12,70 mm | Amarillo, Blanco |
275.00€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17120521
|
Brady™
307002 |
12,70 mm | Rojo, Blanco |
275.00€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17130521
|
Brady™
307003 |
12,70 mm | Rosa, Blanco |
275.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17140521
|
Brady™
307004 |
12,70 mm | Blanco |
275.00€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17150521
|
Brady™
307005 |
12,70 mm | Verde, Blanco |
275.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17160521
|
Brady™
307006 |
12,70 mm | Azul, Blanco |
275.00€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17130531
|
Brady™
307019 |
15,24 mm | Amarillo, Blanco |
232.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17140531
|
Brady™
307020 |
15,24 mm | Rojo, Blanco |
232.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17150531
|
Brady™
307021 |
15,24 mm | Rosa, Blanco |
232.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17160531
|
Brady™
307022 |
15,24 mm | Naranja, Blanco |
232.00€
paquete de 1500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17170531
|
Brady™
307023 |
15,24 mm | Verde, Blanco |
232.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17180531
|
Brady™
307024 |
15,24 mm | Azul, Blanco |
232.00€
paquete de 1500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- La etiqueta permanece adherida y legible, incluso si se expone a productos químicos o se almacena en nitrógeno líquido.
- Gracias a la impresión subsuperficial, el código de color de la etiqueta no se atenúa, mancha o ensucia, por lo que continuará permitiendo un rápido reconocimiento de la muestra mucho tiempo después de su impresión.
Especificaciones
Acrílico | |
Rollo | |
Área delantera | |
Etiquetas | |
Impresora de etiquetas BBP™33; impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i3300 | |
De -320,8° a +158 °F | |
0,0762 mm |
Satinado | |
Poliéster | |
THT | |
No estéril | |
-196 °C | |
De -196 °C a +70 °C |