Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para la impresora BBP33/i3300
Nuestra etiqueta de poliéster B-494 es una solución fiable de trazabilidad e identificación de muestras.
Marca: Brady™ 307020
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La etiqueta permanece adherida y legible, incluso si se expone a productos químicos o se almacena en nitrógeno líquido.
- Gracias a la impresión subsuperficial, el código de color de la etiqueta no se atenúa, mancha o ensucia, por lo que continuará permitiendo un rápido reconocimiento de la muestra mucho tiempo después de su impresión.
Especificaciones
B33-302-494-RD | |
Rojo, Blanco | |
Rollo | |
Área delantera | |
Etiquetas | |
Impresora de etiquetas BBP™33; impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i3300 | |
1500 etiquetas/rollo | |
De -196 °C a +70 °C | |
17,78 mm | |
15,24 mm | |
41,28 mm |
Acrílico | |
Satinado | |
Poliéster | |
THT | |
No estéril | |
-196 °C | |
De -320,8° a +158 °F | |
0,0762 mm | |
0,6 in | |
1,625 in | |
15,24 mm |