Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster para la impresora BBP33/i3300
Nuestra etiqueta de poliéster B-494 es una solución fiable de trazabilidad e identificación de muestras.
Marca: Brady™ 307008
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La etiqueta permanecerá fija y será legible, incluso cuando se exponga a productos químicos o se almacene en nitrógeno líquido.
- Gracias a la impresión de subsuperficies, el código de color de la etiqueta no se desvanecerá, decolorará ni se borrará y continuará ofreciendo un rápido reconocimiento de muestras mucho después de su impresión
Especificaciones
B33-304-494-RD | |
Rojo, Blanco | |
Rollo | |
Área delantera | |
Etiquetas | |
Impresora de etiquetas BBP™33; impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i3300 | |
1500 etiquetas/rollo | |
De -196 °C a +70 °C | |
12,70 mm | |
9,53 mm | |
25,40 mm | |
9,53 mm |
Acrílico | |
Satinado | |
Poliéster | |
THT | |
No estéril | |
-196 °C | |
De -320,8° a +158 °F | |
0,0762 mm | |
0,375 in | |
1 in | |
9,53 mm |