Learn More
Brady™ Etiquetas de seguridad de poliéster
Maintenance and quality Polyester Security Tags can be used for frequent inspection and of machinery and equipment.
Marca:  Brady™ 230823
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11706855
  • 26.20€ / 1 paquete
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • The reverse of the tag is blank.
Especificaciones
Especificaciones
Etiquetas de seguridad
Poliéster
Safety Identification
160 mm
-40°F to +212°F
0.249 mm
75 mm
Blue/Red on White
Refuse
6.3 in.
10 paquete
-40°C to +100°C
2.95 in.