Learn More
Brady™ Etiquetas de seguridad de poliéster
Maintenance and quality Polyester Security Tags can be used for frequent inspection and of machinery and equipment.
Marca: Brady™ 230820
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Etiquetas sin adhesivo preimpresas
- Etiquetas sin adhesivo de seguridad
- Etiquetas sin adhesivo de mantenimiento
- Etiquetas sin adhesivo para reparaciones
Especificaciones
Etiquetas de seguridad | |
Poliéster | |
Safety Identification | |
160 mm | |
-40°F to +212°F | |
0.249 mm | |
75 mm |
White on Green/Blue | |
Controle | |
6.3 in. | |
10 paquete | |
-40°C to +100°C | |
2.95 in. |