Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros de jeringa de poliéster PET Chromafil™ Xtra
Etiquetado para validación/certificación de métodos. Los filtros de jeringa de poliéster PET Chromafil™ Xtra Macherey-Nagel™ son membranas hidrófilas multiuso que no son citotóxicas para su uso con disolventes polares y no polares, especialmente mezclas de agua y disolventes orgánicos utilizadas en la determinación de TOC/DOC.
Marca:  Macherey-Nagel™ 729229
129.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23260" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12436456
  • 138.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de jeringa Chromafil™ Xtra están impresos para la identificación directa del tipo de membrana, el diámetro y el tamaño de poro. Los filtros eliminan las partículas no deseadas de las muestras de líquidos o gases para evitar la contaminación y la obstrucción de instrumentos sensibles que pueden provocar tiempos de inactividad. El filtrado de muestras aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos, proporciona resultados más coherentes y reproducibles y ahorra tiempo y dinero.
  • Carcasa de polipropileno (PP) Xtra de bajo sangrado sin color con etiqueta transparente.
  • Bajo contenido de compuestos extraíbles
  • Geometría de flujo rápido para una filtración sencilla
  • Volumen de retención bajo para la recuperación máxima del filtrado
  • Entrada Luer lock para una conexión segura en el lado de alta presión
  • Certificado para HPLC, con placa de choque estabilizante para evitar la rotura de la membrana
  • Diseñado para ser compatible con todos los sistemas de filtración automatizados comunes
  • Ideal para filtración de muestras de GC, HPLC y UHPLC
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.)
Incoloro, impresión en negro
Impresos con tipo membrana, diámetro y tamaño de poro
Poliéster
No estéril
No citotóxico: No inhibe el crecimiento de microorganismos y células superiores
Hidrófilo
100Pack.
Paquete estándar
Paquete de 100
De 5 a 100 ml
Certificado HPLC
80 μl
1,2 μm
4,91 cm2
Polipropileno
Luer-lock
Luer
>12 bar
Filtro de jeringa
25 mm