Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros de jeringa de poliéster PET Chromafil™ Xtra
Etiquetado para validación/certificación de métodos. Los filtros de jeringa de poliéster PET Chromafil™ Xtra Macherey-Nagel™ son membranas hidrófilas multiuso que no son citotóxicas para su uso con disolventes polares y no polares, especialmente mezclas de agua y disolventes orgánicos utilizadas en la determinación de TOC/DOC.
138.00€ - 626.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.) |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado HPLC |
Color | Incoloro, impresión en negro |
Volumen muerto | 80 μl |
Descripción | Impresos con tipo membrana, diámetro y tamaño de poro |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11683079
|
Macherey-Nagel™
729220 |
0,45 μm | 100Pack. |
157.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12436456
|
Macherey-Nagel™
729229 |
1,2 μm | 100Pack. |
138.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12446456
|
Macherey-Nagel™
729229.400 |
1,2 μm | 400Pack. |
515.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12766631
|
Macherey-Nagel™
729221.400 |
0,20 μm | 400Pack. |
626.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los filtros de jeringa Chromafil™ Xtra están impresos para la identificación directa del tipo de membrana, el diámetro y el tamaño de poro. Los filtros eliminan las partículas no deseadas de las muestras de líquidos o gases para evitar la contaminación y la obstrucción de instrumentos sensibles que pueden provocar tiempos de inactividad. El filtrado de muestras aumenta la vida útil de las columnas y equipos cromatográficos, proporciona resultados más coherentes y reproducibles y ahorra tiempo y dinero.
- Carcasa de polipropileno (PP) Xtra de bajo sangrado sin color con etiqueta transparente.
- Bajo contenido de compuestos extraíbles
- Geometría de flujo rápido para una filtración sencilla
- Volumen de retención bajo para la recuperación máxima del filtrado
- Entrada Luer lock para una conexión segura en el lado de alta presión
- Certificado para HPLC, con placa de choque estabilizante para evitar la rotura de la membrana
- Diseñado para ser compatible con todos los sistemas de filtración automatizados comunes
- Ideal para filtración de muestras de GC, HPLC y UHPLC
Especificaciones
Esterilizable en autoclave a 121 °C (30 min.) | |
Incoloro, impresión en negro | |
Impresos con tipo membrana, diámetro y tamaño de poro | |
Poliéster | |
4,91 cm2 | |
Polipropileno | |
Luer-lock | |
>12 bar | |
De 5 a 100 ml |
Certificado HPLC | |
80 μl | |
Sí | |
No estéril | |
No citotóxico: No inhibe el crecimiento de microorganismos y células superiores | |
Hidrófilo | |
Luer | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |