Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster están fabricadas con poliéster permanente (B-423), que es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
Marca: Brady™ 030137
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
- Temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 °F)
Especificaciones
Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco | |
Compatible con IP™ | |
Transferencia térmica | |
Identificación de activos, etiquetas de placas identificativas y clasificación | |
1 | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +110 °C | |
53,98 mm | |
81,28 mm |
THT-19-423-1 | |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Poliéster | |
Etiqueta imprimible por transferencia térmica | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600 | |
1000/Paq. | |
50,80 × 76,20 mm (An × Al); color: | |
0,019 mm | |
76,20 mm | |
50,8 mm |