Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster están fabricadas con poliéster permanente (B-423), que es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
77.05€ - 943.00€
Especificaciones
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta imprimible por transferencia térmica
Ver más especificaciones
Productos 33
Código de producto Marca Forma Tamaño (métrico) Acabado Tipo de adhesivo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Forma Tamaño (métrico) Acabado Tipo de adhesivo Precio Cantidad y disponibilidad  
13099262
Ver documentos
Brady™
030245
Rectángulo 101,6 An. x 50,8 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente
275.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10479883
Ver documentos
Brady™
217065
Redondo 9,53 mm (Diám.) Mate Acrílico, Permanente
260.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11504314
Ver documentos
Brady™
800536
Rectángulo con esquinas redondeadas 40 mm An. x 15 mm Al Mate Acrílico, Permanente
460.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
13019302
Ver documentos
Brady™
030127
Rectángulo 50,8 × 6,35 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente
77.75€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11896023
Ver documentos
Brady™
217087
Rectángulo 19 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente
447.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
13099302
Ver documentos
Brady™
030510
Rectángulo 38,10 An.x 6,35 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente
178.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11810855
Ver documentos
Brady™
030105
Rectángulo 19 x 6,35 mm (An x Al) Satinado Acrílico, Permanente
107.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11816043
Ver documentos
Brady™
217080
Rectángulo 22,86 × 22,86 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente
307.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11583784
Ver documentos
Brady™
030221
Rectángulo 25.4W x 4.75mmH Satinado Acrílico, Permanente
171.00€
1 rollo
10209922
Ver documentos
Brady™
217071
Rectángulo con esquinas redondeadas 9,53 × 25,4 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente
236.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11836013
Ver documentos
Brady™
217077
Rectángulo 5,08 × 22,86 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente
331.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
13009312
Ver documentos
Brady™
031337
Rectángulo 25,4 An. x 12,7 mm Al. Satinado Caucho, Permanente
277.00€
1 paquete
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12834723
Ver documentos
Brady™
236719
Rectángulo 50,8 × 25,4 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente
117.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10020942
Ver documentos
Brady™
217093
Rectángulo 15,24 x 48,26 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente
518.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11538754
Ver documentos
Brady™
236713
Rectángulo 25,4 An. x 76,2 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente
99.05€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11836023
Ver documentos
Brady™
217089
Rectángulo 34,93 × 45,72 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente
590.00€
1 rollo
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11523724
Ver documentos
Brady™
030134
Rectángulo 76,20 An. x 25,4 mm Al. Satinado Acrílico, Permanente
320.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10011932
Ver documentos
Brady™
217070
Rectángulo con esquinas redondeadas 15,24 mm (Diám.) Mate Acrílico, Permanente
318.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11814714
Ver documentos
Brady™
030137
Rectángulo 50,80 × 76,20 mm (An × Al); color: Satinado Acrílico, Permanente
214.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11503734
Ver documentos
Brady™
030142
Rectángulo 31,75 × 19 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente
539.00€
1 rollo
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11836043
Ver documentos
Brady™
236715
Rectángulo 38,1 × 19 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente
150.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10031932
Ver documentos
Brady™
217088
Rectángulo 15,24 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente
418.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10630134
Ver documentos
Brady™
030131
Rectángulo 50,8 x 25,4 mm (An x Al) Satinado Acrílico, Permanente
212.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10315992
Ver documentos
Brady™
217091
Rectángulo 48,26 × 6,35 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente
283.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11885245
Ver documentos
Brady™
030104
Rectángulo 25,4 x 12,70 mm (An x Al) Satinado Acrílico, Permanente
231.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10600784
Ver documentos
Brady™
217072
Rectángulo 41,28 x 15,24 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente
372.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11582715
Ver documentos
Brady™
014943
Rectángulo 76.2W x 25.4mmH Satinado Acrílico, Permanente
384.00€
1 rollo
10679343
Ver documentos
Brady™
217097
Rectángulo 88,9 × 38,1 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente
943.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10561515
Ver documentos
Brady™
217092
Rectángulo 18,26 × 25,46 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente
662.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11886013
Ver documentos
Brady™
217076
Rectángulo 15,24 x 66,68 mm (An x Al) Mate Acrílico, Permanente
378.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12882699
Ver documentos
Brady™
217079
Rectángulo 22,86 × 19 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente
283.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11826033
Ver documentos
Brady™
217095
Rectángulo 57,15 × 19 mm (An × Al) Mate Acrílico, Permanente
615.00€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11826043
Ver documentos
Brady™
236701
Rectángulo 19 × 6,35 mm (An × Al) Satinado Acrílico, Permanente
77.05€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 °F)
Especificaciones
Especificaciones
Poliéster
Transferencia térmica
Etiqueta imprimible por transferencia térmica