Learn More
Heathrow Scientific™ Etiqueta de poliéster
Asegúrese de que las etiquetas de microtubos permanecen fijas durante cualquier procedimiento de laboratorio. Las etiquetas de tubos Heathrow Scientific™ Tough Tags™ no se desprenden ni desplazan, incluso bajo la exposición a temperaturas extremas, agentes cáusticos o centrifugación.
Marca:  Heathrow Scientific™ HEATTLG-1000
49.88 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21752" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12338817
  • 60.90€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Superiores a las cintas y etiquetas convencionales para su uso en laboratorios clínicos y de investigación
  • Construidas con poliolefina fina y químicamente inerte con adhesivo acrílico fuerte
  • Las etiquetas envolventes se adhieren a la mayoría de microtubos de plástico, vidrio y metal además de a otros objetos de estos materiales
  • Las etiquetas no se desprenden ni desplazan, por lo que se pueden deslizar con facilidad en rotores de centrífuga sin unión ni captura ’
  • Gran variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras y del investigador
  • Etiquetas precortadas y desprendibles en prácticos rollos de dispensación u hojas de impresora antiatascos
  • Tamaño perfecto para tubos de microcentrífuga
    • Las etiquetas Tough Tags de 24 × 13 mm son ideales para microtubos de 0,5 ml
    • Las etiquetas Tough Tags de 33 × 13 mm son ideales para tubos de 1,5/2,0 ml
Soportan entornos extremos, por lo que los tubos permanecen identificados con claridad
  • Calor: esterilización en autoclave con vapor, agua hirviendo
  • Frío: temperaturas del congelador a –80 °C
  • Disolventes orgánicos y agentes cáusticos
  • Centrifugación
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Verde
Roll
Rollo de etiquetas
Tubos de microcentrífugas y otros recipientes en la investigación y en laboratorios clínicos
De un solo uso
1000/Paq.
33 x 13 mm
33 mm
13 mm
Acrílico
Blank
Poliolefina
Non-sterile
Tubos de 1,5/2,0 ml
-80 °C
Rectángulo
1.3 in.
0.5 in.