Learn More
Heathrow Scientific™ Etiqueta de poliéster
Asegúrese de que las etiquetas de microtubos permanecen fijas durante cualquier procedimiento de laboratorio. Las etiquetas de tubos Heathrow Scientific™ Tough Tags™ no se desprenden ni desplazan, incluso bajo la exposición a temperaturas extremas, agentes cáusticos o centrifugación.
47.15€ - 71.65€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Pantalla | Blank |
Formato | Roll |
Material | Poliolefina |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12398807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSG-1000 |
Verde | 24 x 13 mm | Tubos de 0,5 mL |
53.25€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12318817
|
Heathrow Scientific™
HEATTLR-1000 |
Rojo | 33 x 13 mm | Tubos de 1,5/2,0 ml |
60.95€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12308817
|
Heathrow Scientific™
HEATTSB-1000 |
Azul | 24 x 13 mm | Tubos de 0,5 mL |
52.50€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12348817
|
Heathrow Scientific™
HEATTLB-1000 |
Azul | 33 x 13 mm | Tubos de 1,5/2,0 ml |
71.65€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12338817
|
Heathrow Scientific™
HEATTLG-1000 |
Verde | 33 x 13 mm | Tubos de 1,5/2,0 ml |
60.90€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12378807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSR-1000 |
Rojo | 24 x 13 mm | Tubos de 0,5 mL |
52.50€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12388807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSY-1000 |
Amarillo | 24 x 13 mm | Tubos de 0,5 mL |
48.95€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12338807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSC-1000 |
Transparente | 24 x 13 mm | Tubos de 0,5 mL |
52.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12348807
|
Heathrow Scientific™
HEATTSW-1000 |
Blanco | 24 x 13 mm | Tubos de 0,5 mL |
53.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12358807
|
Heathrow Scientific™
HEATTLC-1000 |
Transparente | 33 x 13 mm | Tubos de 1,5/2,0 ml |
60.80€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12368807
|
Heathrow Scientific™
HEATTLW-1000 |
Blanco | 33 x 13 mm | Tubos de 1,5/2,0 ml |
47.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15715233
|
Heathrow Scientific™
HEATTLO-1000 |
Naranja | 33 x 13 mm | Tubos de 1,5/2,0 ml |
60.80€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Superiores a las cintas y etiquetas convencionales para su uso en laboratorios clínicos y de investigación- Construidas con poliolefina fina y químicamente inerte con adhesivo acrílico fuerte
- Las etiquetas envolventes se adhieren a la mayoría de microtubos de plástico, vidrio y metal además de a otros objetos de estos materiales
- Las etiquetas no se desprenden ni desplazan por lo que se pueden deslizar con facilidad en rotores de centrífuga sin unión ni captura
- Gran variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras y del investigador
- Etiquetas precortadas y desprendibles en prácticos rollos de dispensación u hojas de impresora antiatascos
- Tamaño perfecto para tubos de microcentrífuga
- Las etiquetas Tough Tags de 24 x 13 mm son ideales para microtubos de 0.5 ml
- Las etiquetas Tough Tags de 33 x 13 mm son ideales para tubos de 1.5 / 2.0 ml
- Calor: esterilización en autoclave con vapor, agua hirviendo
- Frío: temperaturas del congelador a - 80 °C
- Disolventes orgánicos y agentes cáusticos
- Centrifugación
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blank | |
Poliolefina | |
Non-sterile | |
De un solo uso | |
1000/Paq. | |
0.5 in. |
Acrílico | |
Roll | |
Rollo de etiquetas | |
Tubos de microcentrífugas y otros recipientes en la investigación y en laboratorios clínicos | |
-80 °C | |
Rectángulo | |
13 mm |